Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diamond nanoparticules (Hydrogen-terminated) (<10 nm)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAN1057-1GEA 138 EUR InStock
TCIAN1057-1G
Diamond nanoparticules (Hydrogen-terminated) (<10 nm)
Diamond
Nanodiamonds (Nanocarbon Materials)


Numéro MDL: MFCD00211867
Numéro CAS: 7782-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity min. 97 %
Mean particle diameter max. 10nm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité