(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(-)-1-(1-Hydroxyethyl)naphthalene, (S)-(-)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanol, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol
N1063-1G N1063-5G
TCIAN1063-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAN1063-1G TCIAN1063-5G
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol ≥97.0% (par GC)
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00077831
Numéro CAS: 15914-84-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f870c59fce20069d261a5e1a17f5a05ce036e7c&vid=3f870c59fce20069d261a5e1a17f5a05ce036e7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -80.0 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité