4-Nitro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N1068-5G N1068-25G
TCIAN1068-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAN1068-5G TCIAN1068-25G
4-Nitro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃N₂O₂
Numéro MDL: MFCD01075729
Numéro CAS: 320-47-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69cccc5fab66dbc71128f50f08135ac89ec2deaf&vid=69cccc5fab66dbc71128f50f08135ac89ec2deaf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité