2,7-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N1071-1G N1071-5G
TCIAN1071-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAN1071-1G TCIAN1071-5G
2,7-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (par GC)
2,7-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₁₂H₆F₆O₆S₂
Numéro MDL: MFCD20260329
Numéro CAS: 151391-00-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité