Diamond nanoparticules 5% dispersion dans l'eau (<10 nm)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nanodiamond
N1082-5G N1082-25G
TCIAN1082-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAN1082-5G TCIAN1082-25G
Diamond nanoparticules 5% dispersion dans l'eau (<10 nm)
Diamond
Nanodiamonds (Nanocarbon Materials)
Numéro MDL: MFCD00211867
Numéro CAS: 7782-40-3
EINECS: 231-953-2
Merck Index: 14,02987
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black clear liquid to cloudy liquid
Concentration 4.5 to 5.4 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité