Diamond nanoparticules 3% dispersion dans éthylène glycol (Amine-modified) (<10 nm)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAN1083-25GEA 343 EUR InStock
TCIAN1083-25G TCIAN1083-5G
Diamond nanoparticules 3% dispersion dans éthylène glycol (Amine-modified) (<10 nm)
Diamond
Nanodiamonds (Nanocarbon Materials)
Numéro MDL: MFCD00211867
Numéro CAS: 7782-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black clear liquid to cloudy liquid
Concentration 2.5 to 3.4 %
Water max. 1.0 %
Mean particle diameter max. 10 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité