Diamond nanoparticules 5% dispersion dans l'eau (Carboxyl-modified) (<10 nm)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN1084-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAN1084-5G
Diamond nanoparticules 5% dispersion dans l'eau (Carboxyl-modified) (<10 nm)
Diamond
Nanodiamonds (Nanocarbon Materials)
Numéro MDL: MFCD00211867
Numéro CAS: 7782-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black clear liquid to cloudy liquid
Concentration 4.5 to 5.4 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité