Nonamethylene Glycol Dimethacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,9-Nonanedioldimethacrylate, 1,9-Nonanediol Dimethacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
N1089-25G N1089-500G
TCIAN1089-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAN1089-25G TCIAN1089-500G
Nonamethylene Glycol Dimethacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Nonamethylene Glycol Dimethacrylate
Formule: C₁₇H₂₈O₄
MW: 296,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080593
Numéro CAS: 65833-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité