Acide nicotinique (Niacine) ≥99.5% (par HPLC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
Fournisseur: TCI
Attention
N1103-1G N1103-5G
TCIAN1103-1GEA 22 EUR InStock
TCIAN1103-1G TCIAN1103-5G
Acide nicotinique (Niacine) ≥99.5% (par HPLC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
Acide nicotinique (Niacine)
Formule: C₆H₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00006391
Numéro CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 14,06525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3150a1b2f0c2afb024ea461f2b53faada5d579b4&vid=3150a1b2f0c2afb024ea461f2b53faada5d579b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.5 %
Melting point 236.0 to 240.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité