2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
N1107-5G N1107-25G
TCIAN1107-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAN1107-5G TCIAN1107-25G
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate
Formule: C₉H₇F₉O₂
Numéro MDL: MFCD00236104
Numéro CAS: 52591-27-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité