Netilmicin sulphate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2R,3R,4R,5R)-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4-Amino-3-(((2S,3R)-3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6-(ethylamino)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol sulphate(2:5)
N1108-25MG N1108-100MG
TCIAN1108-25MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAN1108-25MG TCIAN1108-100MG
Netilmicin sulphate ≥98.0% (par HPLC)
Netilmicin sulphate
Formule: C₂₁H₄₁N₅O₇·⁵/₂H₂SO₄
MW: 720,75 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01311715
Numéro CAS: 56391-57-2
EINECS: 260-147-3
Merck Index: 14,06479
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.20 to 10.20 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D +87.0 ~ +96.0 deg (C=3, water, calcd.on dried substance)
Water max. 15.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité