Oléate de méthyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H31358.14 H31358.22
H31358.14EA 162 EUR InStock
H31358.14 H31358.22
Oléate de méthyle 96%
Oléate de méthyle
Purity: 96% CAS No.: 112-62-9 Molecular Formula: C19H36O2 Formula Weight: 296.50 Flash Point: 163°(325°F) Refractive Index: 1.4520 Boiling Point: 168-170°/2mm Beilstein Reference: 1727037 Merck Reference: 14,6828 MDL No.: MFCD00009578
Formule: C₁₉H₃₆O₂
Point d'ébullition: 168…170 °C (2 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.876
Point d'éclair: 163 °C (325 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009578
Numéro CAS: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 14,6828
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité