Noopept ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-Ethyl 2-(1-(2-phenylacetyl)pyrrolidine-2-carboxamido)acetate, N-[1-(Phenylacetyl)-L-prolyl]glycine Ethyl ester, Omberacetam, Ethyl N-[1-(Phenylacetyl)-L-prolyl]glycinate
N1120-1G N1120-5G
TCIAN1120-1GEA 108 EUR InStock
TCIAN1120-1G TCIAN1120-5G
Noopept ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Noopept
Formule: C₁₇H₂₂N₂O₄
MW: 318,37 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00941121
Numéro CAS: 157115-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -110 to -122 deg (C=0.4, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité