1-(2-Nitrophenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Nitro-alpha-methylbenzyl alcohol
N1132-1G N1132-5G
TCIAN1132-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAN1132-1G TCIAN1132-5G
1-(2-Nitrophenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
1-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD02683380
Numéro CAS: 3205-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1814fad47d06f9cbf89c9ee068e046e0f9eb0111&vid=1814fad47d06f9cbf89c9ee068e046e0f9eb0111&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité