2-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N1133-1G N1133-5G
TCIAN1133-1GEA 311 EUR InStock
TCIAN1133-1G TCIAN1133-5G
2-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (par GC)
2-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD09038679
Numéro CAS: 64987-77-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité