9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene
N1135-1G N1135-5G
TCIAN1135-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAN1135-1G TCIAN1135-5G
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Formule: C₃₄H₂₂
MW: 430,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD20040456
Numéro CAS: 855828-36-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité