4-(1-Naphthyl)-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(1-Naphthyl)-3,5-diphenyl-1,2,4-triazol
N1139-1G N1139-200MG
TCIAN1139-1GEA 229 EUR InStock
TCIAN1139-1G TCIAN1139-200MG
4-(1-Naphthyl)-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole ≥98.0% (par GC)
4-(1-Naphthyl)-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole
Formule: C₂₄H₁₇N₃
MW: 347,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD09832971
Numéro CAS: 16152-10-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 247.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité