3-Nitro-2-pyridinethiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Nitropyridine-2(1H)-thione, 3-Nitropyridine-2-thiol
N1149-1G N1149-5G
TCIAN1149-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAN1149-1G TCIAN1149-5G
3-Nitro-2-pyridinethiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Nitro-2-pyridinethiol
Formule: C₅H₄N₂O₂S
MW: 156,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00661369
Numéro CAS: 38240-29-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité