N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl)methanesulphonamide, NS-398, N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide
N1152-10MG N1152-50MG
TCIAN1152-10MGEA 129 EUR InStock
TCIAN1152-10MG TCIAN1152-50MG
N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide ≥98.0% (par HPLC)
N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₅S
MW: 314,356 g/mol
Numéro MDL: MFCD00882995
Numéro CAS: 123653-11-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité