Naratriptan hydrochloride ≥98% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulphonamide hydrochloride
N1153-250MG N1153-50MG
TCIAN1153-250MGEA 422 EUR InStock
TCIAN1153-250MG TCIAN1153-50MG
Naratriptan hydrochloride ≥98% (par GC, analyse par titration)
Naratriptan hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₅N₃O₂S·HCl
MW: 371,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD08141821
Numéro CAS: 143388-64-1
Merck Index: 14,06420
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 245.0 to 249.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité