Neochlorogenic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-O-(trans-3,4-Dihydroxycinnamoyl)-D-quinic acid, trans-5-O-Caffeoylquinic acid
N1155-10MG N1155-50MG
TCIAN1155-10MGEA 123 EUR InStock
TCIAN1155-10MG TCIAN1155-50MG
Neochlorogenic acid ≥98.0% (par HPLC)
Neochlorogenic acid
Formule: C₁₆H₁₈O₉
MW: 354,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10566639
Numéro CAS: 906-33-2
EINECS: 212-997-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +8.0 deg (C=0.2, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité