Nefopam hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Methyl-1-phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[f][1,4]oxazocine hydrochloride
N1169-1G N1169-5G
TCIAN1169-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAN1169-1G TCIAN1169-5G
Nefopam hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nefopam hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₀ClNO
MW: 289,803 g/mol
Point de fusion: 251°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012750
Numéro CAS: 23327-57-3
EINECS: 245-585-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06440
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité