Norlidocaine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Monoethylglycinexylidide hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide hydrochloride, Norlidocaine HCl
N1171-25MG N1171-100MG
TCIAN1171-25MGEA 270 EUR InStock
TCIAN1171-25MG TCIAN1171-100MG
Norlidocaine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Norlidocaine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈N₂O·HCl
MW: 242,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD21334173
Numéro CAS: 7729-94-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité