Phenyl stearate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Stearic Acid Phenyl Ester
O0007-25G O0007-5G
TCIAO0007-25GEA 448 EUR InStock
TCIAO0007-25G TCIAO0007-5G
Phenyl stearate ≥98.0% (par GC)
Phenyl stearate
Formule: C₂₄H₄₀O₂
MW: 360,58 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Numéro MDL: MFCD00026663
Numéro CAS: 637-55-8
EINECS: 211-291-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62178a1556aa30faf37033a13b427ed0478e76c9&vid=62178a1556aa30faf37033a13b427ed0478e76c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité