Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stearyldiethanolamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-(Octadecylimino)diethanol, 2,2'-(Octadecylazanediyl)diethanol

O0017-5G O0017-25G
TCIAO0017-5GEA 116 EUR InStock
TCIAO0017-5G TCIAO0017-25G
Stearyldiethanolamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Stearyldiethanolamine


Formule: C₂₂H₄₇NO₂
MW: 357,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059003
Numéro CAS: 10213-78-2
EINECS: 233-520-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 75.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité