Octadecylsuccinic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
O0018-25G O0018-250G
TCIAO0018-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAO0018-25G TCIAO0018-250G
Octadecylsuccinic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Octadecylsuccinic anhydride
Formule: C₂₂H₄₀O₃
Numéro MDL: MFCD00014551
Numéro CAS: 47458-32-2
EINECS: 256-316-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité