Octadecyl vinyl ether ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0019-25ML O0019-500ML
TCIAO0019-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0019-25ML TCIAO0019-500ML
Octadecyl vinyl ether ≥85.0% (par GC)
Octadecyl vinyl ether
Formule: C₂₀H₄₀O
MW: 296,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026686
Numéro CAS: 930-02-9
EINECS: 213-208-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité