1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthrene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0021-1G O0021-5G
TCIAO0021-1GEA 137 EUR InStock
TCIAO0021-1G TCIAO0021-5G
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthrene ≥98.0% (par GC)
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthrene
Formule: C₁₄H₁₈
Point d'ébullition: 295°C
Numéro MDL: MFCD00058943
Numéro CAS: 5325-97-3
EINECS: 226-199-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité