Amyl-n-octanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: n-Octanoic acid Amyl Ester,Pentyl n-Octanoate, Pentyl n-Octanoate, Pentyl octanoate, Amyl n-Octanoate, n-Octanoic Acid Amyl Ester
O0028-25ML O0028-500ML
TCIAO0028-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0028-25ML TCIAO0028-500ML
Amyl-n-octanoate ≥98.0% (par GC)
Amyl-n-octanoate
Formule: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214,35 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD00048919
Numéro CAS: 638-25-5
EINECS: 211-328-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité