Isobutyl n-octanoate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: n-Octanoic Acid Isobutyl Ester
O0032-25ML O0032-500ML
TCIAO0032-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAO0032-25ML TCIAO0032-500ML
Isobutyl n-octanoate ≥99.0% (par GC)
Isobutyl n-octanoate
Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00059444
Numéro CAS: 5461-06-3
EINECS: 226-744-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité