n-Octanoic anhydride ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: n-Octanoic Anhydride, Caprylic anhydride, Octanoic anhydride
O0035-25ML O0035-500ML
TCIAO0035-25MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAO0035-25ML TCIAO0035-500ML
n-Octanoic anhydride ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
n-Octanoic anhydride
Formule: C₁₆H₃₀O₃
MW: 270,41 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: -1°C
Numéro MDL: MFCD00056161
Numéro CAS: 623-66-5
EINECS: 210-806-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité