Dioctyl ether ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: n-Octyl ether, di-n-Octyl ether, Dioctylether
O0047-25ML O0047-500ML O0047-100ML
TCIAO0047-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAO0047-25ML TCIAO0047-500ML TCIAO0047-100ML
Dioctyl ether ≥96.0% (par GC)
Dioctyl ether
Formule: C₁₆H₃₄O
MW: 242,45 g/mol
Point d'ébullition: 287°C
Point de fusion: -7°C
Numéro MDL: MFCD00009563
Numéro CAS: 629-82-3
EINECS: 211-112-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eee7f8d98c5efd13473658c842973c4ea55f623f&vid=eee7f8d98c5efd13473658c842973c4ea55f623f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité