n-Octylsuccinic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
O0049-25G O0049-250G
TCIAO0049-25GEA 107 EUR InStock
TCIAO0049-25G TCIAO0049-250G
n-Octylsuccinic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
n-Octylsuccinic anhydride
Formule: C₁₂H₂₀O₃
MW: 212,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014553
Numéro CAS: 4200-92-4
EINECS: 224-102-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité