Oleamide >65.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Oleyramide, cis-9-Octadecenamide
O0107-25G O0107-500G
TCIAO0107-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAO0107-25G TCIAO0107-500G
Oleamide >65.0% (par GC)
Oleamide
Formule: C₁₈H₃₅NO
MW: 281,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053638
Numéro CAS: 301-02-0
EINECS: 206-103-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 65.0 %
Melting point 65.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité