Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Oleoylsarcosine

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-cis-Octadecenoylsarcosine

O0113-25G O0113-500G O0113-100G
TCIAO0113-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0113-25G TCIAO0113-500G TCIAO0113-100G
N-Oleoylsarcosine
N-Oleoylsarcosine


Formule: C₂₁H₃₉NO₃
MW: 353,55 g/mol
Point d'éclair: 221°C
Numéro MDL: MFCD00049381
Numéro CAS: 110-25-8
EINECS: 203-749-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a497f9b81994ef5ed556e7f5fece46b965fe9694&vid=a497f9b81994ef5ed556e7f5fece46b965fe9694&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Total Nitrogen 3.5 to 4.1 %
Neutralization Value 157.0 to 165.0

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité