Oleyl Phosphate (Mono- and Di- ester mixture)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phosphoric acid Oleyl ester
O0146-25ML O0146-500ML
TCIAO0146-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAO0146-25ML TCIAO0146-500ML
Oleyl Phosphate (Mono- and Di- ester mixture)
Oleyl Phosphate (Mono- and Di- ester mixture)
Numéro MDL: MFCD00135103
Numéro CAS: 37310-83-1
EINECS: 253-455-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Assay of mono ester 37.0 to 50.0 %
Assay of Diester 50.0 to 63.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité