Potassium oxonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
O0164-25G O0164-5G
TCIAO0164-25GEA 107 EUR InStock
TCIAO0164-25G TCIAO0164-5G
Potassium oxonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Potassium oxonate
Formule: C₄H₃N₃O₄
Numéro MDL: MFCD00010565
Numéro CAS: 2207-75-2
EINECS: 218-627-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité