Oxamic acid potassium salt ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Potassium Oxamate, Oxamidic Acid Potassium Salt
O0169-25G O0169-500G
TCIAO0169-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAO0169-25G TCIAO0169-500G
Oxamic acid potassium salt ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Oxamic acid potassium salt
Formule: C₂H₃NO₃
MW: 127,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058475
Numéro CAS: 21141-31-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) 98.0 to 102.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) 98.0 to 102.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité