Triethyl orthobutyrate ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl Orthobutyrate, Orthobutyric Acid Triethyl Ester, 1,1,1-Triethoxybutane
O0173-25ML O0173-5ML
TCIAO0173-25MLEA 105 EUR InStock
TCIAO0173-25ML TCIAO0173-5ML
Triethyl orthobutyrate ≥90.0% (par GC)
Triethyl orthobutyrate
Formule: C₁₀H₂₂O₃
MW: 190,28 g/mol
Point d'ébullition: 63°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00059382
Numéro CAS: 24964-76-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité