Trimethyl orthobutyrate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethylorthobutyrate, 1,1,1-Trimethoxybutane, Orthobutyric Acid Trimethyl Ester
O0179-25ML O0179-5ML
TCIAO0179-25MLEA 148 EUR InStock
TCIAO0179-25ML TCIAO0179-5ML
Trimethyl orthobutyrate ≥96.0% (par GC)
Trimethyl orthobutyrate
Formule: C₇H₁₆O₃
MW: 148,20 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00008480
Numéro CAS: 43083-12-1
EINECS: 256-079-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité