2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4H,4'H-Octafluorobiphenyl, 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-1,1'-biphenyl
O0182-1G O0182-5G
TCIAO0182-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAO0182-1G TCIAO0182-5G
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl ≥97.0% (par GC)
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₂F₈
MW: 298,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000312
Numéro CAS: 3883-86-1
EINECS: 223-418-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité