4-Octylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-n-Octylaniline
O0186-25G O0186-5G
TCIAO0186-25GEA 212 EUR InStock
TCIAO0186-25G TCIAO0186-5G
4-Octylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Octylaniline
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Point d'ébullition: 311°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007929
Numéro CAS: 16245-79-7
EINECS: 240-358-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b23fe2eba7e45020c5cc5dd0e373814d542502df&vid=b23fe2eba7e45020c5cc5dd0e373814d542502df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité