1,1'-Oxalyldiimidazole ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Di(1H-imidazol-1-yl)ethane-1,2-dione
O0200-1G O0200-5G
TCIAO0200-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAO0200-1G TCIAO0200-5G
1,1'-Oxalyldiimidazole ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
1,1'-Oxalyldiimidazole
Formule: C₈H₆N₄O₂
MW: 190,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043067
Numéro CAS: 18637-83-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité