Sodium-4-n-octylbenzenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
O0203-25G O0203-5G
TCIAO0203-25GEA 777 EUR InStock
TCIAO0203-25G TCIAO0203-5G
Sodium-4-n-octylbenzenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-4-n-octylbenzenesulphonate
Formule: C₁₄H₂₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00007512
Numéro CAS: 6149-03-7
EINECS: 228-158-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Drying loss max. 2.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité