L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetate 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic Acid Methyl Ester, 2-Pyrrolidinone-1-acetic Acid Methyl Ester
O0205.25 O0205-5G
TCIAO0205.25EA 387 EUR InStock
TCIAO0205.25 TCIAO0205-5G
Methyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetate 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Methyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetate
Formule: C₇H₁₁NO₃
MW: 157.17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003198
Numéro CAS: 59776-88-4
EINECS: 261-926-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité