Ethyl-3-oxoheptanoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Oxoenanthic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-oxoheptanoate, 3-Oxoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Oxoenanthate, 3-Ketoheptanoic Acid Ethyl Ester
O0216-10G O0216-25G
TCIAO0216-10GEA 125 EUR InStock
TCIAO0216-10G TCIAO0216-25G
Ethyl-3-oxoheptanoate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-3-oxoheptanoate
Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Numéro MDL: MFCD00143188
Numéro CAS: 7737-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ede739d02486d4aa8db50b936e7bbb44bd21aa1&vid=9ede739d02486d4aa8db50b936e7bbb44bd21aa1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité