Octanenitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Heptyl Cyanide
O0221-25ML O0221-250ML
TCIAO0221-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAO0221-25ML TCIAO0221-250ML
Octanenitrile ≥97.0% (par GC)
Octanenitrile
Formule: C₈H₁₅N
MW: 125,22 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00001983
Numéro CAS: 124-12-9
EINECS: 204-682-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité