cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-ol, Linoleyl Alcohol, cis,cis-9,12-Octadecadienyl-1-ol
O0225-25ML O0225-5ML
TCIAO0225-25MLEA 525 EUR InStock
TCIAO0225-25ML TCIAO0225-5ML
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol ≥95.0% (par GC)
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Formule: C₁₈H₃₄O
MW: 266,47 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00056667
Numéro CAS: 506-43-4
EINECS: 208-038-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité