Methyl trans-9-octadecenoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Elaidic Acid Methyl Ester, trans-9-Octadecenoic Acid Methyl Ester, (E)-Methyl octadec-9-enoate, Methyl Elaidate
O0226-5ML O0226-1ML
TCIAO0226-5MLEA 135 EUR InStock
TCIAO0226-5ML TCIAO0226-1ML
Methyl trans-9-octadecenoate ≥98.0% (par GC)
Methyl trans-9-octadecenoate
Formule: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,50 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066521
Numéro CAS: 1937-62-8
EINECS: 217-712-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0baefb9c81a2acb149c95abae68d6c9e5eff3cf&vid=c0baefb9c81a2acb149c95abae68d6c9e5eff3cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité