trans-9-Octadecenol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Elaidyl Alcohol
O0228-1G O0228-5G
TCIAO0228-1GEA 274 EUR InStock
TCIAO0228-1G TCIAO0228-5G
trans-9-Octadecenol ≥99.0% (par GC)
trans-9-Octadecenol
Formule: C₁₈H₃₆O
MW: 268,49 g/mol
Point d'ébullition: 333°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063218
Numéro CAS: 506-42-3
EINECS: 208-037-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité